Print…
2-Coumaranone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
124591-10G 124591-1G
SIAL124591-10GEA 236 EUR
SIAL124591-10G SIAL124591-1G
2-Coumaranone, Sigma-Aldrich®
2-Coumaranone
Fórmula: C₈H₆O₂
Número MDL : MFCD00005856
Número CAS: 553-86-6
EINECS: 209-052-0