Print…
2-Coumaranone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
A18617.03 A18617.06 A18617.14
A18617.03EA 35 EUR
A18617.03 A18617.06 A18617.14
2-Coumaranone ≥99%
2-Coumaranone
Purity: 99% CAS No.: 553-86-6 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 114689 MDL No.: MFCD00005856
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 248…250 °C
Ponto de Fusão: 47…52 °C
Densidade: 1,22
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005856
Número CAS: 553-86-6
EINECS: 209-052-0