3-Coumaranone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Benzofuran-3(2H)-one
A10202.03
A10202.06
A10202.14
A10202.03EA
54.4
EUR
A10202.03
A10202.06
A10202.14
3-Coumaranone ≥97%
3-Coumaranone
Purity: 97%
CAS No.: 7169-34-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 97-102°
Beilstein Reference: 115296
MDL No.: MFCD00051810
Fórmula:
C₈H₆O₂ Ponto de Fusão: 97…102 °C |
Número MDL :
MFCD00051810 Número CAS: 7169-34-8 |