Print…
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
424765-1G 424765-5G
SIAL424765-1GEA 104 EUR
SIAL424765-1G SIAL424765-5G
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₉H₃F₉
Número MDL : MFCD00054722
Número CAS: 729-81-7