Print…
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
V0052-25ML V0052-500ML
TCIAV0052-25MLEA 29 EUR
TCIAV0052-25ML TCIAV0052-500ML
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97.0% (por GC)
3,4-Dimethoxyphenylacetone
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de ebulição: 167°C
Número MDL : MFCD00008772
Número CAS: 776-99-8
EINECS: 212-285-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&vid=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %