Print…
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
L05477.09 L05477.18
L05477.09EA 28.7 EUR
L05477.09 L05477.18
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
3,4-Dimethoxyphenylacetone
Purity: 97% CAS No.: 776-99-8 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5358 Boiling Point: 154-158°/12mm Beilstein Reference: 1107410 MDL No.: MFCD00008772
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de ebulição: 154…158 °C (12 mmHg)
Densidade: 1.115
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008772
Número CAS: 776-99-8
EINECS: 212-285-0