Print…
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-beta-Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenyl-1-propylamine
M1746-25G M1746-5G
TCIAM1746-25GEA 222 EUR
TCIAM1746-25G TCIAM1746-5G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00216740
Número CAS: 28163-64-6
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ceacb6d4e186abaa584dc4a3ca8fd1271643c0&vid=58ceacb6d4e186abaa584dc4a3ca8fd1271643c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 80.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +35.0 deg (C=1, EtOH)