Print…
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
434280-100ML 434280-500ML
SIAL434280-100MLEA 71.2 EUR
SIAL434280-100ML SIAL434280-500ML
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
Fórmula: C₄H₈BF₃O
Número MDL : MFCD00040372
Número CAS: 462-34-0
EINECS: 207-325-9