Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L17593.22
L17593.36
L17593.22EA
41.3
EUR
L17593.22
L17593.36
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
CAS No.: 462-34-0
Molecular Formula: C4H8BF3O
Formula Weight: 139.91
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 180°
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040372
Fórmula:
C₄H₈BF₃O Ponto de ebulição: 180 °C Ponto de Fusão: 8…9 °C Densidade: 1,268 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040372 Número CAS: 462-34-0 EINECS: 207-325-9 UN: 3265 ADR: 8,II |