Neodymium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13477-91-3
Molecular Formula: Nd2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 720.78 (576.66anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.85
Melting Point: 1176°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00149803
Fórmula:
Nd₂S₃O₁₂·8H₂O Ponto de Fusão: 1176 °C Densidade: 2,85 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149803 Número CAS: 13477-91-3 EINECS: 233-262-1 Merck Index: 14,6450 |