Print…
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) ∼50% em água
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl disulphide, 2,2'-Dithiobisethanol, 2,2'-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
B3587-25G B3587-500G
TCIAB3587-25GEA 24 EUR
TCIAB3587-25G TCIAB3587-500G
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) ∼50% em água
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide)
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Número MDL : MFCD00002906
Número CAS: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4ddbde9321f90c2482b76042803a4c0609a21e&vid=5918e86c8f3a6e3b9677ceed6aba0b67592dfd3e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 48.0 to 52.0 w/w%