2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H28788.06
H28788.03
H28788.06EA
381
EUR
H28788.06
H28788.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Fórmula:
C₇H₅BF₄O₂ Ponto de Fusão: 113…115 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094995 Número CAS: 503309-11-3 |