Print…
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
H27531.06 H27531.03
H27531.06EA 142 EUR
H27531.06 H27531.03
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 73401-74-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 131-134° MDL No.: MFCD00065692
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065692
Número CAS: 73401-74-8