4-Cyanophenylacetonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(Cyanomethyl)benzonitrile
H54112.06
H54112.03
H54112.06EA
201
EUR
H54112.06
H54112.03
4-Cyanophenylacetonitrile ≥97%
4-Cyanophenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 876-31-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.499
Boiling Point: 180-181°
MDL No.: MFCD03839848
Fórmula:
C₉H₆N₂ Peso Molecular: 142.16 g/mol Ponto de ebulição: 180…181 °C Densidade: 1.056 Ponto de Inflamação: 71 °C (160 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060305 Número CAS: 876-31-3 |