Print…
2-Cyanophenylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
C2247-25G C2247-5G
TCIAC2247-25GEA 170 EUR
TCIAC2247-25G TCIAC2247-5G
2-Cyanophenylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Cyanophenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆N₂
Peso Molecular: 142.16 g/mol
Número MDL : MFCD00001895
Número CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77934a68b2701c7de3c90e3dbcccce22ced260d5&vid=77934a68b2701c7de3c90e3dbcccce22ced260d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C