Print…
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H26946.03 H26946.06
H26946.03EA 108 EUR
H26946.03 H26946.06
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 98027-84-0 Molecular Formula: C5H2Cl2IN Formula Weight: 273.89 Melting Point: 161-165° MDL No.: MFCD07368400
Fórmula: C₅H₂CI₂IN
Ponto de Fusão: 161…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368400
Número CAS: 98027-84-0