4-(Ethylthio)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L17624.03
L17624.06
L17624.03EA
58.2
EUR
L17624.03
L17624.06
4-(Ethylthio)benzaldehyde ≥97%
4-(Ethylthio)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 84211-94-9
Molecular Formula: C9H10OS
Formula Weight: 166.24
Refractive Index: 1.6240
Boiling Point: 151-153°/15mm
MDL No.: MFCD01318145
Fórmula:
C₉H₁₀OS Peso Molecular: 166.24 g/mol Ponto de ebulição: 151…153 °C (15 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318145 Número CAS: 84211-94-9 |