Print…
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
M1378-1G M1378-5G
TCIAM1378-1GEA 41 EUR
TCIAM1378-1G TCIAM1378-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (por GC)
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₃
Número MDL : MFCD00016902
Número CAS: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=515c9d11280852bc0e822bc276a2f20fbfbac080&vid=515c9d11280852bc0e822bc276a2f20fbfbac080&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %