Print…
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3027-25G B3027-5G
TCIAB3027-25GEA 160 EUR
TCIAB3027-25G TCIAB3027-5G
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-N,N-diethylaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄BrN
Ponto de ebulição: 215°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013530
Número CAS: 2052-06-4
EINECS: 218-140-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a954fc38a345f01f86dc6c438c698c0f6d31624e&vid=a954fc38a345f01f86dc6c438c698c0f6d31624e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %