4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03619.04
L03619.09
L03619.04EA
31
EUR
L03619.04
L03619.09
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
4-Bromo-N,N-diethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 2052-06-4
Molecular Formula: C10H14BrN
Formula Weight: 228.13
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 269-271°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013530
Fórmula:
C₁₀H₁₄BrN Ponto de ebulição: 269…271 °C Ponto de Fusão: 32…35 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013530 Número CAS: 2052-06-4 EINECS: 218-140-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |