Print…
4-Methylbenzyl phenyl ketone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methylbenzyl Phenyl Ketone
M1639-25G M1639-5G
TCIAM1639-25GEA 151 EUR
TCIAM1639-25G TCIAM1639-5G
4-Methylbenzyl phenyl ketone ≥97.0% (por GC)
4-Methylbenzyl phenyl ketone
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD00017513
Número CAS: 2430-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd458710204b95c639c2386c2ba4b517d8d3e91c&vid=cd458710204b95c639c2386c2ba4b517d8d3e91c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C