Methyl coumalate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C1734-25G
C1734-5G
TCIAC1734-25GEA
169
EUR
TCIAC1734-25G
TCIAC1734-5G
Methyl coumalate ≥96.0% (por GC)
Methyl coumalate
Fórmula:
C₇H₆O₄ Ponto de ebulição: 260°C |
Número MDL :
MFCD00010120 Número CAS: 6018-41-3 EINECS: 227-871-1 Merck Index: 14,02557 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 67.0 to 73.0 deg-C |