Print…
(Benzoylmethylene)triphenylphosphorane ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Phenyl-2-(triphenylphosphoranylidene)ethanone
T2002-5G T2002-1G
TCIAT2002-5GEA 140 EUR
TCIAT2002-5G TCIAT2002-1G
(Benzoylmethylene)triphenylphosphorane ≥98.0% (por análise titulométrica)
(Benzoylmethylene)triphenylphosphorane
Fórmula: C₂₆H₂₁OP
Ponto de Fusão: 188°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014088
Número CAS: 859-65-4
EINECS: 212-727-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53cbffdc7169a2bd9905f19acb05df5937646eed&vid=53cbffdc7169a2bd9905f19acb05df5937646eed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency