Print…
(R)-(+)-α,α-Diphenylprolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (R)-(+)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, α,α-Diphenyl-D-prolinol
D2365-1G D2365-5G
TCIAD2365-1GEA 75 EUR
TCIAD2365-1G TCIAD2365-5G
(R)-(+)-α,α-Diphenylprolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(+)-α,α-Diphenylprolinol
Fórmula: C₁₇H₁₉NO
Peso Molecular: 253.35 g/mol
Número MDL : MFCD00077754
Número CAS: 22348-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8970c5ef82d503856df88a822a352946d3bd8fa&vid=b8970c5ef82d503856df88a822a352946d3bd8fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 99.5 ee%
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C