Print…
Hydroxylamine-O-sulphonic acid ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Amino hydrogen sulphate
H0530-25G H0530-500G H0530-100G
TCIAH0530-25GEA 48 EUR
TCIAH0530-25G TCIAH0530-500G TCIAH0530-100G
Hydroxylamine-O-sulphonic acid ≥90.0% (por análise titulométrica)
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Fórmula: H₃NO₄S
Peso Molecular: 113.09 g/mol
Número MDL : MFCD00011604
Número CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99ae130b7e4c189ebfa8c71393d8fe04fd939524&vid=99ae130b7e4c189ebfa8c71393d8fe04fd939524&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %