Print…
Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥95.0% (por RMN)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(trimethylsilyl)phosphite
P1217-25ML P1217-5ML
TCIAP1217-25MLEA 214 EUR
TCIAP1217-25ML TCIAP1217-5ML
Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥95.0% (por RMN)
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Fórmula: C₉H₂₇O₃PSi₃
Peso Molecular: 298.54 g/mol
Ponto de ebulição: 73°C
Número MDL : MFCD00015588
Número CAS: 1795-31-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4ade861ad4c8a5b05d511510c6488cbf508f7d&vid=cc4ade861ad4c8a5b05d511510c6488cbf508f7d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Purity (NMR) min. 95.0 w/w%