Print…
2,2'-Thiobis(4-tert-octylphenol) ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(2-hydroxy-5-tert-octylphenyl) sulphide
T1674-25G T1674-500G
TCIAT1674-25GEA 26 EUR
TCIAT1674-25G TCIAT1674-500G
2,2'-Thiobis(4-tert-octylphenol) ≥95.0% (por GC)
2,2'-Thiobis(4-tert-octylphenol)
Fórmula: C₂₈H₄₂O₂S
Número MDL : MFCD00190577
Número CAS: 3294-03-9
EINECS: 221-959-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=772a3b6824cf59417ee95f4cc97636d72ac94d1e&vid=772a3b6824cf59417ee95f4cc97636d72ac94d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C