Print…
2,5-Diaminotoluene sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-1,4-pHenylenediammonium sulphate
D1602-500G D1602-25G
TCIAD1602-500GEA 244 EUR
TCIAD1602-500G TCIAD1602-25G
2,5-Diaminotoluene sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,5-Diaminotoluene sulphate
Fórmula: C₇H₁₂N₂O₄S
Número MDL : MFCD00013003
Número CAS: 615-50-9
EINECS: 210-431-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79e4c82306ae295b16d05b7040e92f6589387481&vid=79e4c82306ae295b16d05b7040e92f6589387481&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %