(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
I0398-1G
I0398-5G
TCIAI0398-1GEA
70
EUR
TCIAI0398-1G
TCIAI0398-5G
(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Fórmula:
C₁₃H₁₁NO Ponto de Inflamação: 93°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00064181 Número CAS: 73671-79-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Optical purity (GC) | min. 97.0 ee% |