Print…
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0336-1G I0336-5G
TCIAI0336-1GEA 72 EUR
TCIAI0336-1G TCIAI0336-5G
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate ≥90.0% (por GC)
(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Fórmula: C₁₃H₁₁NO
Peso Molecular: 197.24 g/mol
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004015
Número CAS: 42340-98-7
EINECS: 255-759-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&vid=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -50.0 deg (C=5, Toluene)