Print…
Mucochloric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dichloromalealdehydic acid
M0472-25G M0472-500G
TCIAM0472-25GEA 16 EUR
TCIAM0472-25G TCIAM0472-500G
Mucochloric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Mucochloric acid
Fórmula: C₄H₂Cl₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135465
Número CAS: 87-56-9
EINECS: 201-752-4
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d96350ed0c4051f2e0e4c814fa358a7587214d16&vid=d96350ed0c4051f2e0e4c814fa358a7587214d16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency