Print…
Mucobromic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dibromomalealdehydic acid, (Z)-2,3-Dibromo-4-oxobut-2-enoic acid
M0471-25G M0471-500G
TCIAM0471-25GEA 61 EUR
TCIAM0471-25G TCIAM0471-500G
Mucobromic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Mucobromic acid
Fórmula: C₄H₂Br₂O₃
Peso Molecular: 257.88 g/mol
Número MDL : MFCD00063745
Número CAS: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1913b25c64325a6577ef51945889fdc167bc80ea&vid=1913b25c64325a6577ef51945889fdc167bc80ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency