Print…
Aminoiminomethanesulphinic acid ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
F0115-25G F0115-500G
TCIAF0115-25GEA 16 EUR
TCIAF0115-25G TCIAF0115-500G
Aminoiminomethanesulphinic acid ≥93.0% (por análise titulométrica)
Aminoiminomethanesulphinic acid
Fórmula: CH₄N₂O₂S
Peso Molecular: 108.12 g/mol
Número MDL : MFCD00002397
Número CAS: 1758-73-2
EINECS: 217-157-8
UN: 3341
ADR: 4.2 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10707f7d0c7002e37451a1e33c5a5ea65855f615&vid=10707f7d0c7002e37451a1e33c5a5ea65855f615&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 93.0 %