Print…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1231-25G T1231-500G T1231-100G
TCIAT1231-25GEA 26 EUR
TCIAT1231-25G TCIAT1231-500G TCIAT1231-100G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine ≥90.0% (por GC)
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Fórmula: C₁₅H₃₃NO₆
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Inflamação: 162°C
Número MDL : MFCD00010748
Número CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&vid=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %