Print…
Resorcinol monoacetate >50.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxyphenyl acetate, Acetic acid 3-Hydroxyphenyl ester
R0009-25G R0009-500G
TCIAR0009-25GEA 16 EUR
TCIAR0009-25G TCIAR0009-500G
Resorcinol monoacetate >50.0% (por GC)
Resorcinol monoacetate
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 283°C
Número MDL : MFCD00002266
Número CAS: 102-29-4
EINECS: 203-022-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&vid=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %