Print…
Tetrabutylammonium acetate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium acetate
T2694-25G T2694-100G
TCIAT2694-25GEA 104 EUR
TCIAT2694-25G TCIAT2694-100G
Tetrabutylammonium acetate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium acetate
Fórmula: C₁₈H₃₉NO₂
Peso Molecular: 301.51 g/mol
Ponto de Fusão: 98°C
Número MDL : MFCD00043208
Número CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405882971c2595b7b46a8ce7bf9cbe65b34f36dc&vid=405882971c2595b7b46a8ce7bf9cbe65b34f36dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Water max. 10.0 %