Print…
N-Acetyl-L-methionine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2056-25G A2056-5G
TCIAA2056-25GEA 81 EUR
TCIAA2056-25G TCIAA2056-5G
N-Acetyl-L-methionine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Acetyl-L-methionine
Fórmula: C₇H₁₃NO₃S
Número MDL : MFCD00064441
Número CAS: 65-82-7
EINECS: 200-617-7
Merck Index: 14,00096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce7d0fa7b1c0ff2b7f775990c3de4b3f12414301&vid=ce7d0fa7b1c0ff2b7f775990c3de4b3f12414301&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C