Print…
3,5-Dichloro-2-pyridone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dichloro-2-hydroxypyridine
D3312-25G D3312-5G
TCIAD3312-25GEA 258 EUR
TCIAD3312-25G TCIAD3312-5G
3,5-Dichloro-2-pyridone ≥98.0% (por GC)
3,5-Dichloro-2-pyridone
Fórmula: C₅H₃Cl₂NO
Número MDL : MFCD00015401
Número CAS: 5437-33-2
EINECS: 226-609-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d768cebf803cc2f6aea07c695c1afdc0e28760a&vid=0d768cebf803cc2f6aea07c695c1afdc0e28760a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C