Print…
Decyltrimethylammonium bromide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1467-25G D1467-500G
TCIAD1467-25GEA 28 EUR
TCIAD1467-25G TCIAD1467-500G
Decyltrimethylammonium bromide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Decyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₃H₃₀BrN
Ponto de Fusão: 242°C
Número MDL : MFCD00041973
Número CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ae61ae22a76633b7b5a98bc82661c963e595e6&vid=69ae61ae22a76633b7b5a98bc82661c963e595e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency