Print…
tert-Butyl ethyl malonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3720-25G B3720-5G
TCIAB3720-25GEA 84 EUR
TCIAB3720-25G TCIAB3720-5G
tert-Butyl ethyl malonate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl ethyl malonate
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Peso Molecular: 188.22 g/mol
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00009193
Número CAS: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&vid=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %