Print…
2-Amino-3-chloropyrazine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
A2143-1G A2143-5G
TCIAA2143-1GEA 27 EUR
TCIAA2143-1G TCIAA2143-5G
2-Amino-3-chloropyrazine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Amino-3-chloropyrazine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Peso Molecular: 129.55 g/mol
Número MDL : MFCD04114305
Número CAS: 6863-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63963ec1a076a133f85426a90bc7a4393ee5428c&vid=63963ec1a076a133f85426a90bc7a4393ee5428c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C