Print…

meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

T0775-25G T0775-500G
TCIAT0775-25GEA 29 EUR
TCIAT0775-25G TCIAT0775-500G
meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane ≥98.0% (por GC)
meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane
Fórmula: BrH₂C(BrCH)₂CH₂Br
Ponto de ebulição: 181°C
Número MDL : MFCD00070471
Número CAS: 2657-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412831859fb4c2fc34d3c9b666d7649493a1cff8&vid=412831859fb4c2fc34d3c9b666d7649493a1cff8&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR