Print…
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1604-25G B1604-5G
TCIAB1604-25GEA 60 EUR
TCIAB1604-25G TCIAB1604-5G
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Peso Molecular: 348.06 g/mol
Número MDL : MFCD00075259
Número CAS: 114971-52-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc7b9bbf3d6f19ab4363e2ad4ffe438d35b4f679&vid=dc7b9bbf3d6f19ab4363e2ad4ffe438d35b4f679&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C