Print…
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1054-1ML T1054-5ML
TCIAT1054-1MLEA 26 EUR
TCIAT1054-1ML TCIAT1054-5ML
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Fórmula: C₉H₁₇N
Ponto de ebulição: 50°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000003
Número CAS: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&vid=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %