Print…
1-Acetyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1945-25G A1945-5G
TCIAA1945-25GEA 201 EUR
TCIAA1945-25G TCIAA1945-5G
1-Acetyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (por GC)
1-Acetyl-2-imidazolidinone
Fórmula: C₅H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00988254
Número CAS: 5391-39-9
EINECS: 226-388-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0913015bf87f47c26a84778adc4b8ac10525f72b&vid=0913015bf87f47c26a84778adc4b8ac10525f72b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C