Print…
Tetrafluoroterephthalic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0930-1G T0930-5G
TCIAT0930-1GEA 36 EUR
TCIAT0930-1G TCIAT0930-5G
Tetrafluoroterephthalic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tetrafluoroterephthalic acid
Fórmula: C₈H₂F₄O₄
Número MDL : MFCD00012301
Número CAS: 652-36-8
EINECS: 211-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62329ccac1d6960c79e19466441ac8bdf9aa6162&vid=62329ccac1d6960c79e19466441ac8bdf9aa6162&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity