Print…
Phenylglyoxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
B1129-25G B1129-5G
TCIAB1129-25GEA 154 EUR
TCIAB1129-25G TCIAB1129-5G
Phenylglyoxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Phenylglyoxylic acid
Fórmula: C₈H₆O₃
Peso Molecular: 150.13 g/mol
Ponto de ebulição: 138°C
Número MDL : MFCD00002575
Número CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4e872b1a5e601f55677e62acb2d3896ecdc6eb&vid=8e4e872b1a5e601f55677e62acb2d3896ecdc6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 67.0 deg-C