Print…
(1-Naphthylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Naphthalen-1-ylmethyl)triphenylphosphonium chloride
N0700-25G N0700-5G
TCIAN0700-25GEA 223 EUR
TCIAN0700-25G TCIAN0700-5G
(1-Naphthylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(1-Naphthylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₉H₂₄ClP
Número MDL : MFCD00031658
Número CAS: 23277-00-1
EINECS: 245-548-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&vid=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %