Print…
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one, Coumarin 6
B2088-1G B2088-5G
TCIAB2088-1GEA 51 EUR
TCIAB2088-1G TCIAB2088-5G
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Fórmula: C₂₀H₁₈N₂O₂S
Número MDL : MFCD00041869
Número CAS: 38215-36-0
EINECS: 253-830-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b3221a5c293a551d900bf62c121ca0ec35ffe1&vid=b0b3221a5c293a551d900bf62c121ca0ec35ffe1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Molar extinction coefficient min. 52000 (THF, 441.0 to 445.0 nm)