Print…
L(-)-Carnitine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C0049-25G C0049-5G
TCIAC0049-25GEA 121 EUR
TCIAC0049-25G TCIAC0049-5G
L(-)-Carnitine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
L(-)-Carnitine
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Número MDL : MFCD00038747
Número CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Merck Index: 14,01849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fdc3ce56dcb7b3b5534172567328653c3d1b793&vid=3fdc3ce56dcb7b3b5534172567328653c3d1b793&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity